Learn More
3-Iodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 30010642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010642 25 mg 25 miligramos
30004106 10 mg 10 miligramos
30009438 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI72150025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10468-90-3
Fórmula molecular C15 H14 I N O4
Peso molecular (g/mol) 399.18
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)-3-iodofenilo]ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-L-thyronine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14INO4/c16-12-7-9(8-13(17)15(19)20)1-6-14(12)21-11-4-2-10(18)3-5-11/h1-7,13,18H,8,17H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.9968