Learn More
3-yodo-D-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-D-tyrosine |
| CAS | 25799-58-0 |
| Fórmula molecular | C9H10INO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Tyrosine, 3-iodo-, Tyrosine, 3-iodo-, D- (8CI), 3-Iodo-D-tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid, D-3-Iodotyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 307.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.9705 |