Learn More
Ácido 3-yodo-4-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30396772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396772 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30396772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7086252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
CAS 82998-57-0
Fórmula molecular C8H7IO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(cc1I)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido de 3-yodo-4-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 262.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9491