Learn More
Ácido de 3-yodo-4-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Iodo-4-methylbenzoic acid has been used in the preparation of unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB) and boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido de 3-yodo-4-metilbenzoico se ha utilizado en la preparación de N-succinimidilo 4-guanidinometil-3-yodobenzoato (SGIMB) sin marcado y derivado protegido con Boc de SGIMB (Boc-SGMIB).
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la luz.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-4-methylbenzoic acid |
| Punto de fusión | 206°C to 210°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2436216 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.05 |
| Porcentaje de pureza | 98% |