Learn More
Ácido de 3-yodo-4-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412277 5 g 5 g
11422277 25 g 25 g
11432277 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14197.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 82998-57-0 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
3-Iodo-4-methylbenzoic acid has been used in the preparation of unlabeled N-succinimidyl 4-guanidinomethyl-3-iodobenzoate (SGIMB) and boc-protected derivative of SGIMB (Boc-SGMIB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido de 3-yodo-4-metilbenzoico se ha utilizado en la preparación de N-succinimidilo 4-guanidinometil-3-yodobenzoato (SGIMB) sin marcado y derivado protegido con Boc de SGIMB (Boc-SGMIB).
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82998-57-0
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.046
Número MDL MFCD00010392
Clave InChI LDDHMKANNXWUAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methyl, zlchem 953, 3-iodo-p-toluicacid, pubchem3947, 4-carboxy-2-iodotoluene, akos bbb/227, ksc449e9t, 3-iodo-4-methyl benzoic acid, paragos 440021
PubChem CID 621640
Nombre IUPAC ácido de 3-yodo-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 206°C to 210°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2436216
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza 98%