Learn More
3-Yodo-4-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430383 100 g 100 g
11410383 5 g 5 g
11420383 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430383 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11485.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35944-64-0 | C7H8IN | 233.05 g/mol
3-Iodo-4-methylaniline is used as fine chemicals, pharmaceutical intermediates. 2-[((3-iodo-4-methyl)phenylimino)methyl]-5-nitrothiophene was derived from 5-nitro-2-thiophene-carboxaldehyde and 3-iodo-4-methylaniline. 1-(3-iodo-4-methylphenyl)-3-tert-butyl-2H-aminopyrazole (5), prepared from 3-iodo-4-methylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-yodo-4-metilanilina se utiliza como productos químicos finos, productos farmacéuticos intermedios. El 2-[((3-yodo-4-metil)fenilimino)metil]-5-nitritophiofeno se derivó del 5-nitro-2-tiofeno-carboxaldehído y la 3-yodo-4-metilanilina. El 1-(3-yodo-4-metilfenil)-3-terc-butilo-2H-aminopirazol (5), preparado a partir de 3-yodo-4-metilanilina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35944-64-0
Fórmula molecular C7H8IN
Peso molecular (g/mol) 233.05
Número MDL MFCD00047843
Clave InChI RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-p-toluidine, benzenamine, 3-iodo-4-methyl, 4-amino-2-iodotoluene, p-toluidine, 3-iodo, 3-iodo-4-methyl-aniline, benzenamine, 3-iodo-4-methyl-9ci, 3-iodo-4-methyl-phenylamine, pubchem3314, 3-iodo-4-methyl aniline, acmc-209ik4
PubChem CID 118889
Nombre IUPAC 3-yodo-4-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-4-methylaniline
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 2353567
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.05
Porcentaje de pureza 98%