Learn More
3-yodo-4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]benzamida, Mikromol™
Descripción
3-yodo-4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| CAS | 926922-18-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H15 F3 I N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, 3-iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3-Iodo-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15F3IN3O/c1-11-3-4-13(5-17(11)23)18(27)25-15-6-14(19(20,21)22)7-16(8-15)26-9-12(2)24-10-26/h3-10H,1-2H3,(H,25,27) |
| SMILES | Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(I)c3)cc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3-yodo-4-metil-N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]benzamida |
| Mostrar más |