Learn More
Ácido 3-yodo-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11436526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436526 25 g 25 g
11416526 1 g 1 g
11426526 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24783.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68507-19-7
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Número MDL MFCD00017347
Clave InChI HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624158
Nombre IUPAC ácido 3-yodo-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 238°C to 241°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid, 3-iodo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoicacid, pubchem4973, acmc-209o3r, akos bbb/204, benzoic acid,3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.05
Porcentaje de pureza 98%