Learn More
Ácido 3-yodo-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11416526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11416526 1 g 1 g
11426526 5 g 5 g
11436526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11416526 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24783.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68507-19-7
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.045
Número MDL MFCD00017347
Clave InChI HNJSYSWRPCCSQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 624158
Nombre IUPAC ácido 3-yodo-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 238°C to 241°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid, 3-iodo-p-anisic acid, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoicacid, pubchem4973, acmc-209o3r, akos bbb/204, benzoic acid,3-iodo-4-methoxy, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.05
Porcentaje de pureza 98%