Learn More
3-yodo-4-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 60032-63-5 |
| Fórmula molecular | C7 H5 I O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(C=O)cc1I |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-yodobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 248.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9334 |