Learn More
Alfa Aesar™ 3-Yodo-4-(2,2,2-trimetilacetamido)piridina
Código de producto. 11494390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11494390 1 g 1 g
11404400 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11494390
Marca: Alfa Aesar™ H50026.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 113975-33-0
Fórmula molecular C10H13IN2O
Peso molecular (g/mol) 304.131
Número MDL MFCD04971323
Clave InChI GPMKCDBJLNTANL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-iodopyridin-4-yl pivalamide, n-3-iodo-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, 3-iodo-4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-3-iodo-4-pyriidinyl-2,2-dimethylpropanamide, propanamide, n-3-iodo-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, acmc-20akbz, n-3-iodo-4-pyridyl pivalamide, n-3-iodopyridin-4-yl-2,2-dimethylpropionamide
PubChem CID 819120
Nombre IUPAC N-(3-yodopiridina-4-yl)-2,2-dimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-4-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.13