Learn More
3-Yodo-2-propinilo N-Butilcarbamato, TRC
Código de producto. 30132397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132397 5 g 5 g
30136744 50 g 50 g
18014020 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7189505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55406-53-6
Fórmula molecular C8 H12 I N O2
Peso molecular (g/mol) 281.09
Sinónimo Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester (9CI), 3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate, 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate, 3-Iodopropargyl n-butylcarbamate, Acticide IPS 20, Acticide IPW 50, Bioban I 20, Biodocarb, Biodocarb L 15BDG, Biodocarb L 20TEX, Biodocarb L 30BDG, Coatcide 123, Dekaben LMB, Denicide XR 5, Ecobois, FL 10, Fungitrol 400, Fungitrol 720, Fungitrol 820, Fungitrol 920, Fungitrol 940, Fungitrol F 10, Glycacil, Glycacil 2000, Glycasil L, Guardsan 388, Hokucide IPB, IBF 8DOP, IPBC, IPBC 20, IPBC 40, Iodocarb, Iodopropynyl butylcarbamate, MP 100, Mergal 710S, N-Butyl 3-iodo-2-propyn-1-yl carbamate, Neomid 220, Nipacide IPBC 20, Omacide IPBC, Omacide IPBC 100, P 20T, Polyphase, Polyphase 60B, Polyphase 641, Polyphase AF 1, Polyphase CST, Polyphase P 20T, Polyphase P-20T, Polyphase P100, Preventol MP 100, Preventol MP 260, Preventol MP 400, Thompson's Wood Protector, Timbertreat D, Troysan P 20T, Troysan Polyphase 60B, Troysan Polyphase AF 1, Troysan Polyphase AF 3, Troysan Polyphase P 100, Troysan Polyphase P 20T, Troysan Polyphase WD 17, Yotoru IP
Nombre IUPAC 3-iodoprop-2-ynil N-butilcarbamato
SMILES CCCCNC(=O)OCC#CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodocarb (IPBC)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.9913