Learn More
3-Yodo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966231 5 g 5 g
11956231 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444810050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4522-35-4 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4522-35-4
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.98
Número MDL MFCD12022324,MFCD01463487
Clave InChI RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
Nombre IUPAC 5-iodo-1H-pyrazole
SMILES IC1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1H-pyrazole
Punto de fusión 68.0°C to 73.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.98
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Iodo-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.