Learn More
3-Yodo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487657 5 g 5 g
15477657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36465.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4522-35-4 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
3-Iodo-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodo-1H-pirazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4522-35-4
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.98
Número MDL MFCD12022324,MFCD01463487
Clave InChI RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
PubChem CID 1239830
Nombre IUPAC 5-iodo-1H-pyrazole
SMILES IC1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1H-pyrazole
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.98
Porcentaje de pureza 97%