Learn More
3-Yodo-1-(fenilsulfonil)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433757 250 mg 250 miligramos
11342799 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27696.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80360-14-1 | C14H10INO2S | 383.20 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80360-14-1
Fórmula molecular C14H10INO2S
Peso molecular (g/mol) 383.20
Número MDL MFCD09037474
Clave InChI GKYWOZYEMLEJFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 3-iodo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-benzenesulfonyl-3-iodo-indole, n-benzenesulfonyl-3-iodoindole, 1-phenylsulfonyl-3-iodo-1h-indole, 1h-indole,3-iodo-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 10927077
Nombre IUPAC 1-(bencenosulfonil)-3-yodoindol
SMILES IC1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1-(phenylsulfonyl)indole
Punto de fusión 125°C to 129°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.2
Porcentaje de pureza 95%