Learn More
3-Yodo-1-fenilpropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470208 1 g 1 g
15480208 5 g 5 g
15490208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53420.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4119-41-9 | C9H11I | 246.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4119-41-9
Fórmula molecular C9H11I
Peso molecular (g/mol) 246.09
Número MDL MFCD00019036
Clave InChI RGCKJSPKMTWLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-iodo-3-phenylpropane, 3-iodopropyl benzene, benzene, 3-iodopropyl, g-phenyl propyliodine, 3-phenylpropyl iodide, l-iodo-3-phenylpropane, acmc-20aou9, 3-phenyl-1-iodopropane, phch2ch2ch2i, 3-iodo-1-phenylpropane
PubChem CID 138121
Nombre IUPAC (3-iodopropyl)benzene
SMILES ICCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1-phenylpropane
Densidad 1.53
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)3I
Índice de refracción 1.582
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 97%