Learn More
3-Yodo-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472729 1 g 1 g
15482729 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66356.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92525-10-5 | Molecular Formula: C4H5IN2 | Molecular Weight: 208.002 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92525-10-5
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.002
Número MDL MFCD08435890
Clave InChI SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
PubChem CID 13334057
Nombre IUPAC 3-yodo-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Color Marrón
Densidad 1.936 g/mL
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.588
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido