Learn More
3-Yodo-1-metil-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10652665 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48311DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 92525-10-5
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.002
Número MDL MFCD08435890
Clave InChI SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334057
Nombre IUPAC 3-yodo-1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC(=N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo-1-methyl, 3-iodo-1-methy-1h-pyrazole, iodo-n-methylpyrazole, 3-idio-1-methylpyrazole, 3-iodanyl-1-methyl-pyrazole, 1h-pyrazole,3-iodo-1-methyl, 3 5-iodopyrazole, 1-me
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%