Learn More
Éster 1,2-dimetílico del ácido 3-yodo-1,2-bencenodicarboxílico, TRC
Código de producto. 30344588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344588 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30344588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB189455500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester
CAS 102928-38-1
Fórmula molecular C10H9O4I
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC
Nombre IUPAC 3-yodobenceno-1,2-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 320.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.9546