Learn More
Éster 1,2-dimetílico del ácido 3-yodo-1,2-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Iodo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1,2-Dimethyl Ester |
| CAS | 102928-38-1 |
| Fórmula molecular | C10H9O4I |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9IO4/c1-14-9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(I)c1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-yodobenceno-1,2-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.9546 |