Learn More
3-Sulfato de Indoxilo Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30007170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007170 250 mg 250 miligramos
30012415 500 mg 500 miligramos
30003516 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI655100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2642-37-7
Fórmula molecular C8 H6 N O4 S . K
Peso molecular (g/mol) 251.3
Sinónimo 1H-Indol-3-ol, 3-(hydrogen sulfate), potassium salt (1:1) (ACI), 1H-Indol-3-ol, hydrogen sulfate (ester), monopotassium salt (9CI), Indol-3-ol, hydrogen sulfate (ester), monopotassium salt (8CI), Indol-3-yl potassium sulfate (6CI, 7CI), Indol-3-ol, potassium sulfate, Indol-3-yl sulfate, potassium salt, Indoxyl sulfate potassium salt, Potassium indol-3-yl sulfate, 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Nombre IUPAC potasio; sulfato de 1H-indol-3-il
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indoxyl Sulfate Potassium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.9655