Learn More
Sal de sulfato de potasio de 3-indoxil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408956 0.25 g 0.25 g
11488946 1 g 1 g
11498946 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17079.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2642-37-7 | C8H6KNO4S | 251.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2642-37-7
Fórmula molecular C8H6KNO4S
Peso molecular (g/mol) 251.297
Número MDL MFCD00037931
Clave InChI MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt
PubChem CID 5177095
Nombre IUPAC potasio; sulfato de 1H-indol-3-il
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indoxyl sulfate potassium salt
Punto de fusión 165°C (decomposition)
Cantidad 0.25 g
Beilstein 3921324
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.31
Porcentaje de pureza 97%