Learn More
Sal de potasio de 3-indoxil sulfato-d4, TRC
Código de producto. 30404026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30404026 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6551021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt
CAS 1346601-03-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H4 H2 N O4 S . K
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-Indoxyl Sulfate-d4 Potassium Salt, 4,5,6,7-Tetradeuterio-1H-indol-3-yl hydrogen sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO4S.K/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D;
SMILES [K+].[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(OS(=O)(=O)[O-])c[nH]c2c1[2H]
Nombre IUPAC sulfato de potasio;(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-indol-3-ilo)
Peso molecular (g/mol) 255.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.9906
Porcentaje de pureza >95