Learn More
Sal disódica de fosfato de 3-indoxilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423299 250 mg 250 miligramos
15413299 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423299 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60552.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Un sustrato histoquímico para la fosfatasa alcalina
A histochemical substrate for alkaline phosphatase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3318-43-2
Fórmula molecular C8H6NNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 257.092
Número MDL MFCD00040646
Clave InChI WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 3-indoxyl phosphate disodium salt, disodium indol-3-yl phosphate, indol-3-yl sodium phosphate, disodium 1h-indol-3-yl phosphate, unii-p1w2d6403e, indoxylphosphate, disodium salt, sodium 1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol, dihydrogen phosphate ester , disodium salt, ip, na2, 3-indoxyl phosphate
PubChem CID 76830
Nombre IUPAC disodio; fosfato de 1H-indol-3-il
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indoxyl phosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.09
Forma física Polvo