Learn More
Acetato de 3-indoxilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Useful for detection of esterases3-Indoxyl acetate acts as a colorimetric substrate used for differentiating esterases from various microbiological species. Further, it is used as a plant growth-stimulating hormone and reagent. In addition to this, it acts as a useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es útil para la detección de esterasas en el acetato de 3-indoxilo y sirve de sustrato colorimétrico para diferenciar las esterasas de diversas especies microbiológicas. También se utiliza como hormona estimulante del crecimiento de las plantas y reactivo. Además, actúa como un útil intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua, cloroformo, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Indoxyl acetate |
| Punto de fusión | 128°C to 130°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 143086 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol,water,chloroform,dichloromethane and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |