Learn More
3-Indolilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453775 5 g Frasco de vidrio 5 g
10061740 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 771-51-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-51-7
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00005628
Clave InChI DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-indoleacetonitrile, indole-3-acetonitrile, 3-indolylacetonitrile, 2-1h-indol-3-yl acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile, indolylacetonitrile, 3-cyanomethyl indole, indoleacetonitrile, indolylacetonitril, 3-indolacetonitrile
PubChem CID 351795
ChEBI CHEBI:17566
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolylacetonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 37°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 156°C to 160°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 206°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6085 to 1.6105
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Indolylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.