Learn More
3-Indolacetona, TRC
Código de producto. 30396490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396490 250 mg
30393537 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI577350250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1201-26-9
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.21
Sinónimo 1-(1H-Indol-3-yl)-2-propanone, 1-Indol-3-yl-2-propanone, Indol-3-yl-2-propanone, (1H-Indol-3-yl)acetone, 1-(1H-Indol-3-yl)propan-2-one, 3-(2-Oxopropyl)indole, 3-Acetonylindole, 3-Indolylacetone, Indol-3-yl-2-propanone, Indole-3-acetone, NSC 100751
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)propano-2-uno
SMILES CC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolylacetone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0841