Learn More
3-Indolacetona, TRC
Product Code. 30393537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30393537 5 g
30396490 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30393537 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI5773505G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1201-26-9
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.21
Sinónimo 1-(1H-Indol-3-yl)-2-propanone, 1-Indol-3-yl-2-propanone, Indol-3-yl-2-propanone, (1H-Indol-3-yl)acetone, 1-(1H-Indol-3-yl)propan-2-one, 3-(2-Oxopropyl)indole, 3-Acetonylindole, 3-Indolylacetone, Indol-3-yl-2-propanone, Indole-3-acetone, NSC 100751
Nombre IUPAC 1-(1H-indol-3-il)propano-2-uno
SMILES CC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Indolylacetone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0841