Learn More
Ácido 3-indolil acético 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318477 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318477 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14290000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolyl-acetic acid
CAS 87-51-4
Nombres de analitos o componentes 3-Indolyl-acetic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H9 N O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 175.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 175,0633 g/mol