Learn More
Ácido 3-indolpropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Indolyl)-propionic acid |
| CAS | 830-96-6 |
| Fórmula molecular | C11 H11 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Indole-3-propionic acid (8CI), 1H-Indole-3-propionic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propanoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propionic acid, 3-(2-Carboxyethyl)-1H-indole, 3-(3-Indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)propionic acid, 3-(Indole-3-yl)propanoic acid, IPA, IPA (auxin), NSC 3252, NSC 47831, β-(3-Indolyl)propionic acid, β-Indole-3-propionic acid, β-Indolepropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.079 |