Learn More
3-Indolepropionic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16423449
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16423449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16423449 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015229
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 3-Indolepropionic acid is shown to be a powerful antioxidant and has potential in the treatment for Alzheimer’s disease.
3-Indolepropionic acid is shown to be a powerful antioxidant and has potential in the treatment for Alzheimer’s disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolepropionic acid
CAS 830-96-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H11NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Indole-3-propionic acid 3-IPA
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (528.51 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (5.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES C1=CC=CC2=C1C(=C[NH]2)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism