Learn More
Ácido 3-indolpropiónico, 99%
Código de producto. 10711481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711481 10 g Frasco de vidrio 10 g
10414395 1 g Frasco de vidrio 1 g
10056203 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10711481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204990100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa/Regulación: Este producto contiene uno o varios componentes fitosanitarios de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento (CE) No 1107/2009, por ello, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189,21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-96-6
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00005660
Clave InChI GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
Nombre IUPAC ácido 3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolepropionic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130°C to 136°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 22, 69
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Indolepropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación