Learn More
3-Indolemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372767 1 g 1 g
11382767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15762.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 700-06-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-06-1
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00005632
Clave InChI IVYPNXXAYMYVSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-carbinol, 3-indolemethanol, 1h-indol-3-yl methanol, indole-3-methanol, 1h-indole-3-methanol, 3-hydroxymethylindole, 3-indolylcarbinol, indinol, 3-indole methanol, indole 3 carbinol
PubChem CID 3712
ChEBI CHEBI:24814
Nombre IUPAC 1H-indol-3-ilmetanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indolemethanol
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 1 g
Beilstein 121323
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%