Learn More
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid
Código de producto. 16469997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469997 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16469997 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY18569
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
MedChemExpress 3-Indoleacetic acid (Indole-3-acetic acid) is the most common natural plant growth hormone of the auxin class. It can be added to cell culture medium to induce plant cell elongation and division.
Especificaciones
CAS 87-51-4
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
Peso molecular 175.18 g/mol
Pureza 99.24%
Solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (171.25 mM)
Sinónimo Indole-3-acetic acid∣ 3-IAA
Objetivo Endogenous Metabolite