Learn More
3-Indazolinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367615 5 g 5 g
11377615 25 g 25 g
11459820 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367615 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05860.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7364-25-2 | C7H6N2O | 134.138 g/mol
3-Indazolinone is used as catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
3: La indazolinona se utiliza como agente catalítico y aditivo petroquímico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7364-25-2
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.138
Número MDL MFCD00005685
Clave InChI SWEICGMKXPNXNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indazol-3-ol, 3-indazolinone, indazolinone, 1h-indazol-3 2h-one, 3-hydroxy-1h-indazole, 3-hydroxyindazole, 1,2-dihydro-3h-indazol-3-one, 3-oxo-1,2-indazole, 3h-indazol-3-one, 1,2-dihydro, 2h-indazol-3-ol
PubChem CID 81829
Nombre IUPAC 1,2-dihidroindazol-3-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Indazolinone
Punto de fusión 248°C to 252°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3733
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 97%