Learn More
Brady™ Bloqueo de enchufe 3 en 1
Código de producto. 15601127 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15601127 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 15601127 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 045842
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dispositivo de bloqueo de enchufe que admite enchufes de alta y baja tensión de hasta 76 mm de diámetro y 139 mm de longitud.
  • Las 2 tapas superiores deslizantes se pueden usar individualmente o juntas para albergar cables de diámetro pequeño, mediano y grande de hasta 31 mm
  • Fabricado en termoplástico amarillo brillante
  • Con etiquetas de instrucciones en in
Especificaciones
Alternate Part Number PLO23
Color Amarillo
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 88,14 mm
Altura (métrico) 158,75 mm