Learn More
3-hidroxitirosol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327646 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30327646 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA14253300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxytyrosol
CAS 10597-60-1
Nombres de analitos o componentes Hydroxytyrosol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
SMILES OCCc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)benceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 154.16
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154,063 g/mol