Learn More
Sal sódica de 3'-hidroxitirosol 4'-glucurónido, TRC
Código de producto. 30390966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30390966 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30390966 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97702510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxytyrosol 4'-Glucuronide
CAS 948028-91-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H17NaO9
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O9.Na/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
SMILES O=C(O[Na])[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)O[C@H]1OC2=C(C=C(C=C2)CCO)O
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-hidroxi-4-(2-hidroxietil)fenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxilato de sodio
Peso molecular (g/mol) 352.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.08
Porcentaje de pureza >95