Learn More
3'-Hidroxitirosol 3'-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30012138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012138 1 mg 1 miligramo
30008803 2.5 mg 2.50 miligramo
30006521 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9770301MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 425408-50-0
Fórmula molecular C14H18O9
Peso molecular (g/mol) 330.29
Sinónimo 2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-hidroxi-5-(2-hidroxietil)fenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico
SMILES O([C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C2=CC(CCO)=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxytyrosol 3'-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O9/c15-4-3-6-1-2-7(16)8(5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14-19H,3-4H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1