Learn More
(3-Hidroxitriciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il)carbámico ácido 1,1-dimetiletil éster, TRC
Código de producto. 30401595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401595 250 mg
30388930 100 mg
30389540 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971370250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847795-89-5
Fórmula molecular C15H25NO3
Peso molecular (g/mol) 267.36
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl N-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamate (ACI), Carbamic acid, (3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, N-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI)
Nombre IUPAC Tert-butil N-(3-hidroxi-1-adamantil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO3/c1-13(2,3)19-12(17)16-14-5-10-4-11(6-14)8-15(18,7-10)9-14/h10-11,18H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1834