Learn More
3-Hidroxitiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488837 1 g 1 g
15498837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52236.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104317-54-6
Fórmula molecular C7H7NOS
Peso molecular (g/mol) 153.20
Número MDL MFCD04973331
Clave InChI IDIHGRWUQGTNKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxythiobenzamide, 3-hydroxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-hydroxy, 3-hydroxy-thiobenzamide, 3-hydroxybenzothioamide, acmc-20e42a, 3-aminothioxomethyl phenol, 3-oxidanylbenzenecarbothioamide, 3-hydroxybenzenecarbothioamide
PubChem CID 2759343
Nombre IUPAC 3-hidroxibencenocarbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC(O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxythiobenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.2
Porcentaje de pureza 97%