Learn More
3-hidroxitetrahidrofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745571 5 g Frasco de vidrio 5 g
10578670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10297103 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121940050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 453-20-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-20-3
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00005374
Clave InChI XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-hydroxytetrahydrofuran, tetrahydrofuran-3-ol, 3-furanol, tetrahydro, tetrahydro-3-furanol, 3-hydroxyoxolane, tetrahydro-furan-3-ol, 3-hydroxytetrahydrofurane, 3-hydroxy tetrahydrofuran, s-3-hydroxytetrahydrofuran, 3-tetrahydrofuranol
PubChem CID 9960
Nombre IUPAC oxolano-3-ol
SMILES OC1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxytetrahydrofuran
% mín. CAS 96.0
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0900g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Gravedad específica 1.09
Beilstein 17, 107
Punto de ebullición 181°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxytetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.