Learn More
Ácido 3-hidroxitetradecanoico, TRC
Código de producto. 30395946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395946 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30395946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9567805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxymyristic Acid
CAS 1961-72-4
Fórmula molecular C14 H28 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo β-Hydroxymyristic Acid, β-Hydroxytetradecanoic Acid, (3RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (±)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, 3-Hydroxymyristic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxitetradecanoico
Peso molecular (g/mol) 244.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2038