Learn More
Ácido 3-hidroxitetradecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxymyristic Acid |
| CAS | 1961-72-4 |
| Fórmula molecular | C14 H28 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | β-Hydroxymyristic Acid, β-Hydroxytetradecanoic Acid, (3RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (RS)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, (±)-3-Hydroxytetradecanoic Acid, 3-Hydroxymyristic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxitetradecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.2038 |