Learn More
Ácido 3-hidroxisuberico, TRC
Product Code. 30404271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Product Code. Cantidad
30404271 10 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30404271 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH95379510MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxysuberic Acid
CAS 73141-47-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H14O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Hydroxyoctanedioic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O5/c9-6(5-8(12)13)3-1-2-4-7(10)11/h6,9H,1-5H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(CC(O)CCCCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 190.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0841
Porcentaje de pureza >95%