Learn More
3-hidroxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-18-7 |
| Fórmula molecular | C9H7NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Quinolol, 3-Quinolinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-6-8/h1-6,11H |
| SMILES | Oc1cnc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | quinolin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0528 |