Learn More
Ácido 3-hidroxiquinolin-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyquinoline-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1261784-25-1 |
| Fórmula molecular | C10 H7 N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)11-5-6/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2ncc(O)cc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-hidroxiquinolin-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0426 |