Learn More
Sal de litio del ácido 3-hidroxipirúvico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyruvic Acid Lithium Salt |
| CAS | 209728-15-4 |
| Fórmula molecular | C3H3LiO4.H2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-2-oxopropanoic Acid Lithium Salt (1:1), Lithium 3-Hydroxypyruvate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O4.Li/c4-1-2(5)3(6)7;/h4H,1H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=C(C(O[Li])=O)CO.O |
| Peso molecular (g/mol) | 109.991802 |