Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxipirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 86070-82-8 |
| Fórmula molecular | C4H10ClNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Pyrrolidinol, hydrochloride (9CI), 3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3-Pyrrolidinol hydrochloride, Pyrrolidin-3-ol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.OC1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | pirrolidin-3-ol; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 123.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0451 |