Learn More
3-Hidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyridine |
| CAS | 109-00-2 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinol, 3(2H)-Pyridinone, 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H |
| SMILES | Oc1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | piridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 95.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0371 |